Läs mer
3M™ Första Base™ + Bump Cap
Produktkod. 17297680
Produkttyp:
Micro Peak
Reduced Peak
Standard Peak
Färg:
Grå
Kungsblå
Marinblå
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 17297680
Brand: 3M™ 7100206562
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Första Base™ + Bump Cap designad för att ge begränsat huvudskydd mot stötar och mindre skärsår från stationära föremål. Patenterad flexibel skaldesign tillverkad av hållbar ABS-plast ger industriellt stötskydd enligt EN812.
  • Ger industriellt stötskydd enligt EN812.
  • Flexibelt skal tillverkat av ABS-plast, kan tas bort för rengöring.
  • Luftflödeskanaler för ventilation.
  • Absorberande svettband i frottéhandduk.
  • Finns i olika topplängder för en mängd olika applikationer.
  • Justerbar elastisk rem för en personlig passform.
  • Valfria anpassningsområden för logotyp.
  • Finns i olika topplängder för en mängd olika applikationer.
  • Justerbar elastisk rem för en personlig passform.
  • Bältesklämma finns tillgängligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reduced Peak
Material UV-Stabilized ABS
Färg Svart
Modell 2014284
Längd (metrisk) 55 mm