Läs mer
Cytiva Första-Strand cDNA Synthesis Kit
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
55 Reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Bulk första-strängs cDNA-reaktionsblandningar (klonat murint omvänt transkriptas, RNas-hämmare, RNas/DNas-fri BSA, dATP, dCTP, dGTP och dTTP i vattenhaltig buffert), mRNA-standard, DTT-lösning, RNasfritt vatten, pd(N) 6-primer , och inte I-(dT) primer
- Förmonterade bulkreaktionsblandningar sparar tid och minimerar risken för pipetteringsfel
- Primers ingår inte i de förmonterade reaktionsblandningarna, vilket tillåter användning av en primer som du väljer
- Två primers ingår i satsen
- pd(N) 6- primer (slumpmässig hexamer) används för att förbereda bibliotek för screening med antikroppar, för att öka representationen av 5'-ändar av mRNA med signifikant sekundär struktur, eller för att kopiera mRNA som saknar en poly(A)-svans
- Not I-(dT) 18 bifunktionell primer kan användas för att primera selektivt på mRNA som har en poly(A)-svans och kan också användas som en PCR-primer efter första-strängssyntes
- Not I-restriktionsstället, beläget vid 5'-änden av primern, är särskilt användbart för efterföljande riktad kloning av cDNA- och PCR-produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -15 °C till -30 °C |
| Beskrivning | Designad för att generera fullängds första-strängs cDNA från mRNA-mallar. Efter första-strängs-cDNA-syntes kan provet användas direkt för in vitro -amplifiering med PCR eller för andra-strängssyntes med Gubler-Hoffman-metoden. |
| För användning med (applikation) | RT-PCR |
| Inkluderar | Bulk första sträng cDNA-reaktionsblandningar, mRNA-standard, DTT-lösning, RNasfritt vatten, pd(N)6-primer och NotI-(dT)18 bifunktionell primer |
| Antal reaktioner | 55 |
| Produkttyp | Första-Strand cDNA Synthesis Kit |
| Kvantitet | 55 Reaktioner |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- First-Strand cDNA Synthesis Kit, 55 reactions
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 25.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.