Läs mer
Fisetin-2',5',6,6',8-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fisetin-2',5',6,6',8-D5 |
| CAS | 2909407-29-8 |
| Molekylformel | C15 D5 H5 O6 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-3,7-dihydroxy-4 H-chromen-4-one-6,8-d2, Fisetin-d5, Fisetin-2',5',6,6',8-d5, Fisetin-2',5',6,6',8-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H10O6/c16-8-2-3-9-12(6-8)21-15(14(20)13(9)19)7-1-4-10(17)11(18)5-7/h1-6,16-18,20 H/i1D,2 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1cc2C(=O)C(=C(Oc2c([2 H])c1O)c3c([2 H])c([2 H])c(O)c(O)c3[2 H])O |
| IUPAC-namn | 6,8-dideuterio-3,7-dihydroxy-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.2671 |
| Formel vikt | 291.0791 g/mol |
| Visa mer |