missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisetin-2',5',6,6',8-d5, CDN

Produktkod. 30324597
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324597 0.01 g
30318591 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324597 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND80840.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fisetin-2',5',6,6',8-D5
CAS 2909407-29-8
Molekylformel C15 D5 H5 O6
Kvantitet 0.01 g
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-3,7-dihydroxy-4 H-chromen-4-one-6,8-d2, Fisetin-d5, Fisetin-2',5',6,6',8-d5, Fisetin-2',5',6,6',8-D5
InChI formel InChI=1 S/C15H10O6/c16-8-2-3-9-12(6-8)21-15(14(20)13(9)19)7-1-4-10(17)11(18)5-7/h1-6,16-18,20 H/i1D,2 D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]c1cc2C(=O)C(=C(Oc2c([2 H])c1O)c3c([2 H])c([2 H])c(O)c(O)c3[2 H])O
IUPAC-namn 6,8-dideuterio-3,7-dihydroxy-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 291.2671
Formel vikt 291.0791 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.