Läs mer
Tocris Bioscience™ Fisetin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18766667
:
50mg
Produktkod. 18766667
Brand: Tocris Bioscience™ 5016/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Naturally occuring flavonoid and antioxidant; neuroprotective
Fisetin is a naturally occuring flavonoid and antioxidant. Inhibits PI 3-K, Akt, mTOR and Cdk6. Displays antiproliferative activity in prostate cancer cells. Shown to activate ERK; exhibits neuroprotective activity in Huntington's disease models. Also a DNMT1 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produkttyp Fisetin
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 286.24
Inhibitorer Fisetin
For Research Use Only