Läs mer
Fisetin, TRC
Produktkod. 30396179
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30396179 100 mg
1 options
Produktkod. 30396179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF356025100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fisetin
CAS 528-48-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H10 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-, Fisetin (6CI), Flavone, 3,3',4',7-tetrahydroxy- (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone, 5-Desoxyquercetin, Bois Bleu de Honqrie, C.I. 75620, C.I. Natural Brown 1, Cotinin, Fiestin, Fietin, Fisetholz, Fisitin, Fustel, Fustet, Junger Fustik, LDN 0058389, NSC 407010, NSC 656275, Superfustel, Superfustel K, Ungarisches Gelbholz, Ventin Sumach, Viset, Young Fustic, Young Fustic Crystals, Zante Fustic
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-2-3-9-12(6-8)21-15(14(20)13(9)19)7-1-4-10(17)11(18)5-7/h1-6,16-18,20H
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,7-dihydroxychromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 286.24
Formel vikt 286.0477