Läs mer
Fish Canyon Tuff Creede, CO (Dacit), CRM, ARMI∣MBH
Beskrivning
Fish Canyon Tuff Creede, CO (Dacit), CRM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium/Nickel/Molybdenum/Tungsten/Thallium/Antimony/Thulium/Bismuth/Cadmium/Silver/Indium/Manganese/Phosphorus/Manganese(II) oxide/Phosphorus pentoxide/Lutetium/Titanium/Titanium dioxide/Terbium/Holmium/Magnesium/Tantalum/Loss on ignition/Europium/Magnesium oxide/Tin/Cesium/Beryllium/Ytterbium/Erbium/Calcium/Sodium/Potassium/Arsenic/Iron/Calcium oxide/Uranium/Sodium oxide/Potassium oxide/Dysprosium/Gadolinium/Total Iron expressed as Fe2O3/Hafnium/Samarium/Scandium/Aluminium/Copper/Praseodymium/Cobalt/Thorium/Niobium/Lead/Aluminium oxide/Gallium/Lithium/Yttrium/Silicon/Neodymium/Lanthanum/Silicon dioxide/Zinc/Vanadium/Cerium/Rubidium/Zirconium/Strontium/Barium |
| CAS | 14808-60-7 |
| Kvantitet | 75 g |
| Form | Fint pulver |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chromium (5) mg/kg/Nickel (4) mg/kg/Molybdenum (0.7) mg/kg/Tungsten (0.6) mg/kg/Thallium (0.4) mg/kg/Antimony (0.3) mg/kg/Thulium (0.3) mg/kg/Bismuth (0.1) mg/kg/Cadmium (0.07) mg/kg/Silver (0.05) mg/kg/Indium (0.04) mg/kg/Manganese 0.081 %/Phosphorus 0.098 %/Manganese(II) oxide 0.104 %/Phosphorus pentoxide 0.225 %/Lutetium 0.33 mg/kg/Titanium 0.344 %/Titanium dioxide 0.573 %/Terbium 0.66 mg/kg/Holmium 0.74 mg/kg/Magnesium 0.84 %/Tantalum 1.02 mg/kg/Loss on ignition 1.2 %/Europium 1.33 mg/kg/Magnesium oxide 1.4 %/Tin 1.7 mg/kg/Cesium 2 mg/kg/Beryllium 2.09 mg/kg/Ytterbium 2.2 mg/kg/Erbium 2.22 mg/kg/Calcium 2.55 %/Sodium 2.72 %/Potassium 3.2 %/Arsenic 3.3 mg/kg/Iron 3.32 %/Calcium oxide 3.57 %/Uranium 3.6 mg/kg/Sodium oxide 3.67 %/Potassium oxide 3.86 %/Dysprosium 3.9 mg/kg/Gadolinium 4.6 mg/kg/Total Iron expressed as Fe2O3 4.74 %/Hafnium 5.6 mg/kg/Samarium 6 mg/kg/Scandium 8.1 mg/kg/Aluminium 8.52 %/Copper 9 mg/kg/Praseodymium 9.5 mg/kg/Cobalt 10.3 mg/kg/Thorium 10.8 mg/kg/Niobium 15.2 mg/kg/Lead 16 mg/kg/Aluminium oxide 16.1 %/Gallium 18.5 mg/kg/Lithium 19.5 mg/kg/Yttrium 21.8 mg/kg/Silicon 30.1 %/Neodymium 34.7 mg/kg/Lanthanum 44.2 mg/kg/Silicon dioxide 64.4 %/Zinc 68 mg/kg/Vanadium 69 mg/kg/Cerium 84 mg/kg/Rubidium 104 mg/kg/Zirconium 209 mg/kg/Strontium 526 mg/kg/Barium 924 mg/kg |