Läs mer
Thermo Scientific™ Blockerande buffert för fiskserum
Produktkod. 15311542 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
3 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15311542 3 x 500 ml 1500ml
10782925 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15311542 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37527X3
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Fish Serum Blocking Buffer är steelhead-laxserum i PBS som är särskilt användbart som blockeringsmedel i immunhistokemi (IHC) och andra detektionsmetoder som involverar däggdjursprover.
Thermo Scientific Fish Serum Blocking Buffer är steelhead-laxserum i PBS som är särskilt användbart som blockeringsmedel i immunhistokemi (IHC) och andra detektionsmetoder som involverar däggdjursprover. Fish Serum Blocking Buffer är effektiv för att stabilisera lösningar och prover som används för antikroppsbindande interaktioner, samtidigt som den minimerar risken för korsreaktion med däggdjursprovkomponenter.
Funktioner hos Fish Serum Blocking Buffer inkluderar:
• Fiskproteiner från icke-däggdjur —är mindre benägna att ha specifika bindningsinteraktioner med antikroppar och andra däggdjursproteiner som finns i typiska metoder
•Bekväm —filtrerad och stabiliserad i PBS för kompatibilitet med de flesta analyssystem
•Lätt att använda —kan användas som levererad eller spädas upp till 10 gånger efter behov
•Flexibel - kan användas för många olika applikationer, inklusive som spädningsmedel för antikroppar. Fiskserum
erbjuder flera fördelar jämfört med typiska blockerande buffertar. Eftersom lax är fylogenetiskt avlägsen från däggdjur, som är källan till de antikroppar och prover som används i de flesta experiment, är det mindre sannolikt att dess serumproteiner har specifika bindningsinteraktioner med proteiner som används i experimenten. Fish Serum Blocking Buffer är effektiv för att stabilisera lösningar och prover som används för antikroppsbindande interaktioner samtidigt som den minimerar risken för korsreaktion med däggdjursprovkomponenter. Prova det när användning av mer standardiserade sera resulterar i bakgrundsfärgning i IHC. Dessutom är denna blockerare effektiv i olika cellulära avbildningsprotokoll baserade på synlig och nära-infraröd fluorescensdetektion. Det har använts för att minska bakgrunden och öka signal-brus-förhållandena med nära-IR-fluorescerande prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert för fiskserum
Koncentration 1X
För användning med (applikation) ELISA
Fysisk form Vätska
Kvantitet 3 x 500 ml