Läs mer
Molecular Probes™ FISH Tag™ DNA Kits with Alexa Fluor™ Dyes
Beskrivning
Choose from three, single-color FISH Tag DNA kits with Alexa Fluor dye options (green, orange, or red). The FISH DNA multicolor kit contains four spectrally distinct dyes (green, orange, red, and deep-red) to allow simultaneous localization of multiple sequence-specific DNA targets in chromosomal spreads and in situ analysis of mitochondrial DNA localization and content. All kits include 16 reagents and come with a comprehensive, detailed protocol to help ensure your success.
FISH Tag™ Kit specifikationer:
din framgång Komplett arbetsflödeslösning för FISH
FISH Tag™ Kit använder en tvåstegs märkningsteknik nick —translation för att enzymatiskt införliva en aminmodifierad nukleotid (aminoallyl dUTP) följt av kemisk märkning med Alexa Fluor™ färgämnen. PureLink™ nukleinsyrareningsteknologi används för snabb och effektiv rening av den märkta sonden, ochSlowFade™ Guld antiblekningsreagens tillsätts för att bevara den fluorescerande signalen under bildbehandling.
Fler alternativ för nukleinsyramärkning För
att granska olika alternativ för nukleinsyramärkning (inklusive DNA och RNA FISH), gå igenom Märkning av oligonukleotider och —nukleinsyror avsnitt 8.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Orange |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Kit |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 555 |
| Slutlig produkttyp | Prober (märkt DNA), cDNA (märkt) |
| Provtyp | DNA, Tissue (FFPE), Tissue (CRYO), Cell Culture Cells |
| Märkningsmål | DNA (Allmänt), cDNA |
| Excitation/Emission | 555/565 nm |
| För användning med (applikation) | FISH Tag, fluorescent microscopy, DNA In situ hybridization |
| Visa mer |