Läs mer
Fisher BioReagents™ Adenosin 5'-trifosfat dinatriumsalttrihydrat
Produktkod. 10326943
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10326943 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10326943 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP41325
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Dinatriumsalt ATP
  • C10H14N5O13P3Na23H2O;​​​​​​​·​ FW 605,24
  • CAS: 51963-61-2
  • Molär extinktionskoefficient (259 nm, fosfatbuffert, pH 7,0); >15 000
  • Löslighet (5 % i H 2 O, °25 C): klar och grumlig
  • Leda:≤ 0,002 %
Lämplig för användning i många molekylärbiologiska tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
pH 7
Molekylvikt (g/mol) 605.24
Innehåll och lagring <0 °C
Kvantitet 25 g
Färg Vitt
För användning med (applikation) Molekylärbiologi