Läs mer
Fisher BioReagents™ Collagenase (From Clostridium histolyticum, Islet Isolation Grade)
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Beskrivning
- Application: Collagenase is most suitable for pancreatic islet isolation
- Unit Definition: One unit will liberate peptides from collagen equivalent in ninhydrin color to 3.0μmole of L-leucine in 18 hr at pH 7.4 and 37°C
- Storage: 0° to 5°C, dessicate
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Yellowish Brown |
| pH | 7.4 |
| För användning med (applikation) | Suitable for pancreatic islet isolation |
| Innehåll och lagring | 0°C to 5°C |
| Källa | Clostridium histolyticum |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Collagenase |
| Molekylvikt (g/mol) | 105000 |
| Form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Collagenase, Islet Isolation Grade, minium of 3500 units/g, from Clostridium histolyticum yellowish brown lyophilized powder
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .