Läs mer
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Förfärgad Rec- proteinstege, Fisher BioReagents
Produktkod. 10638393
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 x 500μ L, 200 laddningar
500μ L, 100 laddningar
Tillräckligt för:
100 laddningar
200 laddningar
Unit Size:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Tillräckligt för Unit Size
10638393 500μ L, 100 laddningar 100 laddningar Varje
10785674 2 x 500μ L, 200 laddningar 200 laddningar Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10638393 Supplier Fisher BioReagents™ Supplier No. BP3603500
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Add to basket
Edge
Består av 10 rekombinanta proteiner kovalent kopplade till en blå kromofor plus 10 och 72 kDa referensband taggade med gröna respektive orange färgämnen
  • Ladder är idealisk för att övervaka proteinseparation under SDS-PAGE, verifiera Western blot-överföringseffektivitet och approximera molekylvikten för blottade proteiner
  • Levereras i gelladdningsbuffert
Den kovalent kopplade kromoforen påverkar proteinmobilitet; denna förfärgade markör bör endast användas för att approximera molekylvikten för separerade proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Blått
Form Vätska
Formulering Levereras i gelladdningsbuffert
För användning med (applikation) Övervakning av proteinseparation under SDS-PAGE
Kvantitet 500μ L, 100 laddningar
Räckvidd 10-170 kDa
Förvaringskrav −20 °C
Tillräckligt för 100 laddningar
Produkttyp Proteinmolekylviktsmarkör
Denna produkt är tillverkad under licens för Strep-tag™ teknologi som omfattas av USA patent nr 5 506 121; Storbritannien patent nr 2272698; och franska patentet nr 93 13 066.