Läs mer
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Förfärgad Rec- proteinstege, Fisher BioReagents
Produktkod. 10785674
Change view
Kvantitet:
2 x 500μ L, 200 laddningar
500μ L, 100 laddningar
Tillräckligt för:
100 laddningar
200 laddningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10785674 2 x 500μ L, 200 laddningar 200 laddningar Paket med 2
10638393 500μ L, 100 laddningar 100 laddningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10785674 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP36031
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Består av 10 rekombinanta proteiner kovalent kopplade till en blå kromofor plus 10 och 72 kDa referensband taggade med gröna respektive orange färgämnen
  • Ladder är idealisk för att övervaka proteinseparation under SDS-PAGE, verifiera Western blot-överföringseffektivitet och approximera molekylvikten för blottade proteiner
  • Levereras i gelladdningsbuffert
Den kovalent kopplade kromoforen påverkar proteinmobilitet; denna förfärgade markör bör endast användas för att approximera molekylvikten för separerade proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Form Vätska
Formulering Levereras i gelladdningsbuffert
För användning med (applikation) Övervakning av proteinseparation under SDS-PAGE
Kvantitet 2 x 500μ L, 200 laddningar
Räckvidd 10-170 kDa
Förvaringskrav −20 °C
Tillräckligt för 200 laddningar
Produkttyp Proteinmolekylviktsmarkör
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Denna produkt är tillverkad under licens för Strep-tag™ teknologi som omfattas av USA patent nr 5 506 121; Storbritannien patent nr 2272698; och franska patentet nr 93 13 066.