Läs mer
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Förfärgad Rec- proteinstege, Fisher BioReagents
Produktkod. p-3016448
Kvantitet:
2 x 500μ L, 200 laddningar
500μ L, 100 laddningar
Tillräckligt för:
100 laddningar
200 laddningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10638393
Brand: Fisher BioReagents™ BP3603500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Består av 10 rekombinanta proteiner kovalent kopplade till en blå kromofor plus 10 och 72 kDa referensband taggade med gröna respektive orange färgämnen
  • Ladder är idealisk för att övervaka proteinseparation under SDS-PAGE, verifiera Western blot-överföringseffektivitet och approximera molekylvikten för blottade proteiner
  • Levereras i gelladdningsbuffert
Den kovalent kopplade kromoforen påverkar proteinmobilitet; denna förfärgade markör bör endast användas för att approximera molekylvikten för separerade proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Produkttyp Protein molekylviktsmarkör/stege
Form Vätska
Formulering Levereras i gelladdningsbuffert
För användning med (applikation) Övervakning av proteinseparation under SDS-PAGE
Kvantitet 500μ L, 100 laddningar
Räckvidd 10-170 kDa
Förvaringskrav −20 °C
Tillräckligt för 100 laddningar
Denna produkt är tillverkad under licens för Strep-tag™ teknologi som omfattas av USA patent nr 5 506 121; Storbritannien patent nr 2272698; och franska patentet nr 93 13 066.