Läs mer
Granulerad agar, Fisher BioReagents
Beskrivning
- Granulerat agarmedium CAS:[9002-18-0]
- Förvara i rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Granulerat pulver |
| Produkttyp | Agar |
| För användning med (applikation) | Används som ett stelningsmedel för att tillhandahålla det fasta mediet för att stödja tillväxten av mikrober |
| Förpackningstyp | Poly flaska |
| Kvantitet | 500 g |