Läs mer
Granulerad agar, Fisher BioReagents
Produktkod. 15470665
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 kg
Förpackningstyp:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
5kg
Produktkod. 15470665
Brand: Fisher BioReagents BP97442
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Används som ett stelningsmedel för att tillhandahålla det fasta mediet för att stödja tillväxten av mikrober
  • Granulerat agarmedium CAS:[9002-18-0]
  • Förvara i rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Granulerat pulver
Produkttyp Agar
För användning med (applikation) Används som ett stelningsmedel för att tillhandahålla det fasta mediet för att stödja tillväxten av mikrober
Förpackningstyp Poly Pail
Kvantitet 2 kg