Läs mer
Fisher BioReagents™ ex ACTG ene™ Control Primers
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 μm |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| För användning med (utrustning) | Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-kit |
| Produkttyp | Styrprimer nr 3 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Volym | 100 μL |