Läs mer
Fisher BioReagents™ ex ACTG ene™ Control Primers
Produktkod. 11428293
Change view
Produkttyp:
Styrprimer nr 1
Styrprimer nr 2
Styrprimer nr 3
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
100µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11428293 Styrprimer nr 2 1 Kit 100µL
10707034 Styrprimer nr 3 1 Kit 100µL
10061553 Styrprimer nr 1 1 Kit 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428293 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP6117
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Optimerad för rutinmässiga PCR-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 μm
Innehåll och lagring -20 °C
För användning med (utrustning) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-kit
Produkttyp Styrprimer nr 2
Kvantitet 1 Kit
Volym 100 μL