Läs mer
Fisher BioReagents™ ex ACTG ene™ Control Primers
Produktkod. p-4903515
Produkttyp:
Styrprimer nr 1
Styrprimer nr 2
Styrprimer nr 3
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. 10707034
Brand: Fisher BioReagents™ BP6118
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för rutinmässiga PCR-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 μm
Innehåll och lagring -20 °C
För användning med (utrustning) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR-kit
Produkttyp Styrprimer nr 3
Kvantitet 1 Kit
Volym 100 μL