Läs mer
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Produktkod. 10699163
Change view
För användning med (applikation):
Allmänt ändamål, brett storleksområde
Allmänt ändamål, extra stor storlek
Allmänt ändamål, liten DNA-storlek
Allmänt ändamål, stort digererat DNA
Klonidentifiering
Liten och stor kloning
PCR-storleksbekräftelse
Snabba körtider, liten DNA-storlek
Snabbkontroll av PCR eller enzymnedbrytning
Stor PCR eller kloning
Antal band:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Antal band unitSize
10699163 Allmänt ändamål, extra stor storlek 15 Varje
10224973 Snabbkontroll av PCR eller enzymnedbrytning 8 Varje
10061413 Allmänt ändamål, liten DNA-storlek 10 Varje
10657633 PCR-storleksbekräftelse 12 Varje
10214973 PCR-storleksbekräftelse 14 Varje
10021463 Snabba körtider, liten DNA-storlek 11 Varje
10306943 Klonidentifiering 14 Varje
10031463 Stor PCR eller kloning 10 Varje
10122823 Liten och stor kloning 16 Varje
10489883 Allmänt ändamål, stort digererat DNA 13 Varje
10499883 Allmänt ändamål, brett storleksområde 19 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10699163 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP2580100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
  • Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
  • Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
  • Have two or three high intensity reference bands for better sizing
  • Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless
Form Liquid
Formulering Premixed with loading dye
För användning med (applikation) Allmänt ändamål, extra stor storlek
Antal band 15
Kvantitet 100 Lanes
Förvaringskrav Stable at room temperature for two years.
Tillräckligt för 100 Lanes
Produkttyp DNA Molecular Weight Marker