Läs mer
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Produktkod. p-2654524
Antal band:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
För användning med (applikation):
Allmänt ändamål, brett storleksområde
Allmänt ändamål, extra stor storlek
Allmänt ändamål, liten DNA-storlek
Allmänt ändamål, stort digererat DNA
Klonidentifiering
Liten och stor kloning
PCR-storleksbekräftelse
Snabba körtider, liten DNA-storlek
Snabbkontroll av PCR eller enzymnedbrytning
Stor PCR eller kloning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10224973
Brand: Fisher BioReagents™ BP2572100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
  • Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
  • Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
  • Have two or three high intensity reference bands for better sizing
  • Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless
Produkttyp DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Form Liquid
Formulering Premixed with loading dye
För användning med (applikation) Snabbkontroll av PCR eller enzymnedbrytning
Antal band 8
Kvantitet 100 Lanes
Förvaringskrav Stable at room temperature for two years.
Tillräckligt för 100 Lanes