Läs mer
Fisher BioReagents™ LB Agar, Lennox (Granulated)
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Beskrivning
- Granulated LB Agar, Lennox media
- CAS: [91079-40-2], [8013-01-2], [7647-14-5], [9002-18-0]
- Store at room temperature
Specifications
Specifications
| Form | Granulated Powder |
| Produkttyp | Agar |
| För användning med (applikation) | Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes |
| Förpackningstyp | Poly Pail |
| Kvantitet | 2 kg |