Läs mer
Fisher BioReagents™ LB Agar, Miller (granulerad)
Produktkod. p-4245109
Kvantitet:
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
Produktkod. 12887172
Brand: Fisher BioReagents™ BP97242
Bara null kvar
Används som ett mikrobiellt tillväxtmedium för odling av E. coli-stammar för framställning av plasmid-DNA och rekombinanta proteiner.
  • Anvisningar för mediaberedning: Tillsätt 32g till 1L renat vatten, såsom BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) justera sedan pH till 7,2. Värm och rör ofta för att lösas upp helt. Före användning, sterilisera genom autoklavering i 15 minuter.
  • Natriumkloridkoncentrationen i Miller-formuleringen är 2X koncentrationen av Lennox-formuleringen för att möjliggöra optimal saltkoncentration för en specifik stam
  • Agar ger ett stabilt stöd för tillväxt
  • Format: Granulerat pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Granulerat pulver
Medietyp LB Agar, Miller
Produkttyp Agar
Formulering Kaseinpepton 10 g/l, jästextrakt 5 g/l, natriumklorid 10 g/l, agar 12 g/l
För användning med (applikation) För underhåll och förökning av Escherichia coli i molekylärbiologiska procedurer
Förpackningstyp Poly flaska
Kvantitet 2 kg