Läs mer
Fisher BioReagents™ Leupeptin Hemisulfate
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
25mg
5mg
Beskrivning
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
A biochemical used as an inhibitor for trypsin, plasmin, papain, and cathepsin B.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Inhibitor for Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Leupeptin Hemisulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.60 |
| Form | Chunks, Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Leupeptin Hemisulfate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.