Läs mer
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
Beskrivning
- Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
- Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
- Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
- Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures |
| Innehåll och lagring | <0°C |
| Källa | Egg white |
| Kvantitet | 25 g |
| Produkttyp | Lysozyme |
| Form | Crystalline Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lysozyme, egg white
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .