Läs mer
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
Produktkod. p-96407
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
Produktkod. 10536394
Brand: Fisher BioReagents™ BP5351
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
  • Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
  • Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
  • Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
För användning med (applikation) Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
Innehåll och lagring <0°C
Källa Egg white
Kvantitet 1 g
Produkttyp Lysozyme
Form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lysozyme, egg white
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .