Läs mer
Fisher BioReagents™ Mikrobiologimediatillsatser: Jästextrakt
Produktkod. 10215203
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 10215203
Brand: Fisher BioReagents™ BP14222
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tillsats för framställning av bakteriella näringsmedia
Vattenlöslig del av autolyserad färsk jäst som används i bakteriologiska odlingsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylär genetik
Medietyp Jästextrakt
Produkttyp Mikrobiologimedia
Förpackningstyp Poly flaska
Kvantitet 2000 g