Läs mer
Fisher BioReagents™ Mikrobiologimediatillsatser: Jästextrakt
Produktkod. 10255153
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10255153 100 g 100g
10225203 500 g 500g
10215203 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255153 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP1422100
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Tillsats för framställning av bakteriella näringsmedia
Vattenlöslig del av autolyserad färsk jäst som används i bakteriologiska odlingsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylär genetik
Medietyp Jästextrakt
Produkttyp Mikrobiologimedia
Förpackningstyp Poly flaska
Kvantitet 100 g