Läs mer
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Miller
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Beskrivning
Dehydrated.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C |
| Beskrivning | Bacterial Culture |
| Form | Powder |
| Kvalitet | Molecular genetics |
| Medietyp | LB Broth |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Formulering | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L |
| För användning med (applikation) | For preparing bacterial nutrient media |
| Förpackningstyp | Poly Pail |
| Kvantitet | 2000 g |