Läs mer
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Beskrivning
- Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
- DNase-, RNase-, and protease-free
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Storleksintervall | 100 till 2000 bp |
| Form | Liquid |
| För användning med (applikation) | Determining the size of DNA fragment |
| Kvantitet | 50 μg |
| Produkttyp | 100 bp DNA-stege |