Läs mer
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Produktkod. 11483084
Change view
Kvantitet:
10 μg
25 μg
50 μg
Produkttyp:
100 bp DNA-stege
Kilobase DNA-markör
PhiX-174 RF DNAHae III-digerering
lambda-DNA/Hind III/PhiX-174 RF-DNA-Hae III-digerering
Förpackningsstorlek:
1µg
50µg
Storleksintervall:
100 till 2000 bp
500 till 10 000 bp
72 till 1353 bp
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize Storleksintervall
11483084 25 μg lambda-DNA/Hind III/PhiX-174 RF-DNA-Hae III-digerering 1µg -
10428543 50 μg 100 bp DNA-stege 50µg 100 till 2000 bp
10523325 50 μg Kilobase DNA-markör 1µg 500 till 10 000 bp
11468473 10 μg PhiX-174 RF DNAHae III-digerering 1µg 72 till 1353 bp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11483084 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP255425
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Suitable for determining the size of DNA fragments
  • Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
  • DNase-, RNase-, and protease-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless
Form Lyophilized
För användning med (applikation) Determining the size of DNA fragment
Kvantitet 25 μg
Produkttyp lambda-DNA/Hind III/PhiX-174 RF-DNA-Hae III-digerering