Läs mer
Fisher BioReagents™ Nukleotider
Produktkod. 10410274
Change view
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dNTP-uppsättning
Kvantitet:
100 μl
400 μl
400μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
400µL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10410274 dCTP 400μ L 400µL
10658973 dATP 400μ L 400µL
10152863 dGTP 400 μl 400µL
10336653 dNTP-uppsättning 100 μl 1 uppsättning
10234683 dNTP-uppsättning 400 μl 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10410274 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP25624
Request Bulk or Custom Format
Nukleotider för PCR med en renhetsnivå på> 98% trifosfat
  • Funktionstestad i PCR
  • Kan användas i dideoxi-sekvensering, mutagenes och cDNA-syntesapplikationer
  • DNas-, RNas- och proteasfria
  • PCR dNTP Mix är en lösning av dATP, dCTP, dGTP och dTTP
  • dNTP-setet innehåller ett rör vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP (4 rör/set)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
pH 7 till 7,5
Molekylvikt (g/mol) 555.1
Produkttyp dCTP
Koncentration 100 mM
Renhet >98%
Kvantitet 400μ L
Färg Färglös
För användning med (applikation) Dideoxisekvensering, mutagenes och cDNA-syntes