Läs mer
Fisher BioReagents™ Nukleotider
Produktkod. p-106018
Change view
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dNTP-uppsättning
Kvantitet:
100 μl
400 μl
400μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
400µL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10658973 dATP 400μ L 400µL
10410274 dCTP 400μ L 400µL
10152863 dGTP 400 μl 400µL
10336653 dNTP-uppsättning 100 μl 1 uppsättning
10234683 dNTP-uppsättning 400 μl 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10658973 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP25604
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nukleotider för PCR med en renhetsnivå på> 98% trifosfat
  • Funktionstestad i PCR
  • Kan användas i dideoxi-sekvensering, mutagenes och cDNA-syntesapplikationer
  • DNas-, RNas- och proteasfria
  • PCR dNTP Mix är en lösning av dATP, dCTP, dGTP och dTTP
  • dNTP-setet innehåller ett rör vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP (4 rör/set)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
pH 7 till 7,5
Molekylvikt (g/mol) 579.2
Produkttyp dATP
Koncentration 100 mM
Renhet >98%
Kvantitet 400μ L
Färg Färglös
För användning med (applikation) Dideoxisekvensering, mutagenes och cDNA-syntes