Läs mer
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Produktkod. 10002864
Kvantitet:
100 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
Produktkod. 10002864
Brand: Fisher BioReagents™ BP246510
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Innehåll och lagring Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area.
Form Powder
Kvalitet Molecular genetics
Medietyp NZY Broth
Produkttyp Microbiology Media
Förpackningstyp Poly Pail
Kvantitet 10 kg