Läs mer
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Kvantitet:
100 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. |
| Form | Powder |
| Kvalitet | Molecular genetics |
| Medietyp | NZY Broth |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Förpackningstyp | Poly Bottle |
| Kvantitet | 2 kg |