Läs mer
Fisher BioReagents™ Agar, pulver/flingor, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10153193
Change view
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningstyp:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
10153193 2000 g Poly Pail 2kg
10572775 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153193 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP14232
 Begränsad artikel
I lager
Används som stelningsmedel för odlingsmedier.
Används som stelningsmedel för odlingsmedier
  • Används som ett stelningsmedel för att tillhandahålla det fasta mediet för att stödja tillväxten av mikrober för cellodlingstillämpningar
  • Funktionstestad för främjande av tillväxt av E. coli och S. aureus
  • Typisk koncentration är 1,5 % agar (15 g/L) i vatten
  • CAS: 9002-18-0
  • Molekylvikt: 336,337 g/mol
  • Kemisk formel: C14H24O9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Kvalitet Molekylär genetik
Produkttyp Agar
För användning med (applikation) Används som stelningsmedel för odlingsmedier
Förpackningstyp Poly Pail
Kvantitet 2000 g