Läs mer
Fisher BioReagents™ Proteinas K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
Produktkod. 10407583
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10407583 500 mg 500mg
10172903 50 mg 50mg
10103533 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407583 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP1700500
 Begränsad artikel
I lager
Proteinas K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
  • Inte på TSCA-inventering: endast för forskning och utveckling; inte för tillverknings- eller kommersiella ändamål
Proteinas K används i stor utsträckning vid isolering av DNA och RNA från cell- och vävnadspreparat. Det är ett brett spektrum proteas som inaktiverar många enzymer, inklusive endogena nukleaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Isolering av DNA och RNA från cell- och vävnadspreparat, inaktiverar många enzymer, inklusive endogena nukleaser
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Tritirachium album
Kvantitet 500 mg
Produkttyp Proteinas K
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proteinase K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.