Läs mer
Fisher BioReagents™ Proteinas K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
Produktkod. p-96577
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
50mg
Produktkod. 10172903
Brand: Fisher BioReagents™ BP170050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Proteinas K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
  • Inte på TSCA-inventering: endast för forskning och utveckling; inte för tillverknings- eller kommersiella ändamål
Proteinas K används i stor utsträckning vid isolering av DNA och RNA från cell- och vävnadspreparat. Det är ett brett spektrum proteas som inaktiverar många enzymer, inklusive endogena nukleaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Isolering av DNA och RNA från cell- och vävnadspreparat, inaktiverar många enzymer, inklusive endogena nukleaser
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Tritirachium album
Kvantitet 50 mg
Produkttyp Proteinas K
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Proteinase K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.