Läs mer
Fisher BioReagents™ Restriction Enzymes - Xba I (Source: Xanthomonas badrii)
Produktkod. 10173483
Kvantitet:
2000 U
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
Produktkod. 10173483
Brand: Fisher BioReagents™ BP34481
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
•    Application: Xba I restriction endonuclease digests dsDNA with sequence indicated
•    Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 300mM NaCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA and 50% glycerol
•    Qualified for Blue/White Cloning Assays and genomic assays
•    Storage: -20°C
‡Restriction enzyme buffer included indicated in parentheses; Cloning = Blue/White Cloning Qualified; Genome = Genome Qualified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 8 to 12 U/μL
Kvantitet 2000 U
Klipp webbplats T.CTAGA
Produkttyp XbaI