Läs mer
Fisher BioReagents™ SurePrep™ TrueTotal™ RNA Purification Kit
Beskrivning
Innehåller
Lysis solution (40mL), Wash solution (22mL), Elution buffer (6mL), Micro spin columns (50), Collection tubes (50), Elution tubes (1.7mL) (50)
- Fast and easy processing using rapid spin-column format
- Isolates all sizes of RNA including large RNA and small RNA species
- No phenol or chloroform extractions
- Isolates and detects RNA from as little as a single animal cell
- Purifies total RNA from a variety of biological sources such as cultured animal cells, tissue samples, blood, bacteria, yeast, fungi and plants
Applications:
Purified intact RNA is suitable for Quantitative RT-PCR, Northern blotting, RNase protection, and expression array assays
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Spin Column |
| För användning med (applikation) | Quantitative RT-PCR, northern blotting, RNase protection and expression array assays |
| Inkluderar | Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, Elution Buffer 6mL, micro spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Avkastning | ≈0.5μg RNA/1 x 107 cells |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid compound with guanidine(1:1)