Läs mer
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Beskrivning
- pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Granulated Powder |
| Medietyp | Tryptone |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Formulering | Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% |
| Förpackningstyp | Poly Bottle |
| Kvantitet | 500 g |