Läs mer
Fisher BioReagents™ Jästextrakt (granulerat)
Beskrivning
Torkat jästautolysat med hög halt av aminokväve och vattenlösliga B-komplex vitaminer
- Vattenlöslig del av autolyserad jäst som innehåller vitamin B-komplex
- Används vid framställning av mikrobiologiska odlingsmedier
- CAS: 8013-01-2
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Jästextrakt |
| Produkttyp | Bakteriekultur |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologiska kulturmedier |
| Inkluderar | Vitamin B-komplex |
| Förpackningstyp | Poly flaska |
| Kvantitet | 2000 g |