Läs mer
Fisher Chemical™ Permount™ Monteringsmedium
Produktkod. p-121849 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Volym (engelska):
3,38 oz.
16,9 oz.
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Volym (engelska) Förpackningsstorlek
15820100 100 ml 3,38 oz. 100ml
15832544 500 ml 16,9 oz. 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna kemikalie anses vara farlig av 2012 OSHA Hazard Communic. Standard (29 CFR 1910.1200).
Produktkod. 15820100 Leverantör Fisher Chemical™ Leverantörsnummer SP15100
Denna kemikalie anses vara farlig av 2012 OSHA Hazard Communic. Standard (29 CFR 1910.1200).
För både montering och långtidsförvaring av rutschbanor
  • Låg viskositet
  • Ger ett tunnare limskikt för bättre optisk kvalitet
  • Ett brytningsindex nära det för fixerade proteiner hjälper till att hålla bilden fri från optiska defekter som diffraktionshalos
  • Lämplig för montering av täckglas på objektglas med tjocka eller tunna exemplar
  • Kommer inte att ändra färgerna på biologiska färgämnen
  • Kommer inte att förlora sin sammanhållning, vidhäftande kvalitet eller färg med åldern
  • Bevarar de flesta biologiska färgämnen med liten eller ingen blekning när objektglasen förvaras i mörker
  • Brytningsindex, 1,518
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Montering och långtidsförvaring av rutschbanor
Volym (engelska) 3,38 oz.
Produkttyp Skjutmonteringsmedia
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Volym (metrisk) 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Permount Mounting Media
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin