Läs mer
Fisherbrand™ 150 och 850 handhållen homogeniseringstillbehör, engångsgeneratorsond i plast
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sond |
| Storlek | 7 mm dia. x 110 mm L |
| Material | Plast |
| För användning med (utrustning) | 150 Hand Held Homogenizer och 850 Homogenizer |
| Förpackningsmängd | 50/förpackning |