Läs mer
Fisherbrand™ 150 och 850 handhållen homogeniseringstillbehör, engångsgeneratorsond i plast
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6751003 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackningsmängd:
25/förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 15575819
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Fisher Scientific™ 150 och 850 Homogenisatorer. Fisher Scientific™ 150 och 850 Handhållen Homogenizer-tillbehör, engångsgeneratorsond i plast är idealisk för applikationer där korskontaminering är ett problem. Adapter krävs för användning.
  • Ekonomisk:< 1% av kostnaden för generatorsonder i rostfritt stål
  • Eliminerar korskontaminering
  • Idealisk för PCR-, RNA- och DNA-extraktioner
  • Underhållsfri
  • Bearbetningsintervall från 0,2mL till 30mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Storlek 7 mm dia. x 110 mm L
Material Plast
För användning med (utrustning) 150 Hand Held Homogenizer och 850 Homogenizer
Förpackningsmängd 25/förpackning