Läs mer
Fisherbrand™ 150 och 850 handhållen homogeniseringstillbehör, rostfria stålsonder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15545819 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Nedre typ:
Plan
Sågtand
Sågtand, brett fönster
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,25 till 30 ml
1,5 till 100 ml
Diameter (metrisk) sond:
5 mm
7 mm
10 mm
Partikelstorlek:
Bra
Kurs
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nedre typ Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) sond Partikelstorlek unitSize
15545819 Plan 0,2 till 5 ml 5 mm Bra Varje
15555819 Sågtand 0,25 till 30 ml 7 mm Bra Varje
15565819 Sågtand, brett fönster 0,25 till 30 ml 7 mm Kurs Varje
15595819 Sågtand 1,5 till 100 ml 10 mm Bra Varje
15505829 Sågtand, brett fönster 1,5 till 100 ml 10 mm Kurs Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Produktkod. 15545819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7575.00 SEK
    5837.32 SEK / Paket med 1
    Save 1737.68 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Val av platta eller sågtandsspetsar för användning med handhållna homogenisatorer.
  • Ger slutanvändarens flexibilitet att bearbeta prover
  • Designad för lång livslängd och är lätt att ta isär för rengöring
  • Statordesign tillåter fina till medelstora prover att passera genom bearbetningsfönstren
  • Kommer med PTFE övre och nedre lager
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Partikelstorlek Bra
Volymintervall (metriskt) 0,2 till 5 ml
Diameter (metrisk) sond 5 mm
Längd (engelska) Sond 2,9 tum.
Längd (metrisk) sond 75 mm
Material Rostfritt stål
Nedre typ Plan
För användning med (utrustning) 150 Handhållen Homogenizer och 850 Homogenizers