Läs mer
Fisherbrand™ 150 och 850 handhållen homogeniseringstillbehör, rostfria stålsonder
Produktkod. 15555819 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Nedre typ:
Plan
Sågtand
Sågtand, brett fönster
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,25 till 30 ml
1,5 till 100 ml
Diameter (metrisk) sond:
5 mm
7 mm
10 mm
Partikelstorlek:
Bra
Kurs
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nedre typ Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) sond Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15555819 Sågtand 0,25 till 30 ml 7 mm Bra Varje
15545819 Plan 0,2 till 5 ml 5 mm Bra Varje
15565819 Sågtand, brett fönster 0,25 till 30 ml 7 mm Kurs Varje
15595819 Sågtand 1,5 till 100 ml 10 mm Bra Varje
15505829 Sågtand, brett fönster 1,5 till 100 ml 10 mm Kurs Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Produktkod. 15555819
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Val av platta eller sågtandsspetsar för användning med handhållna homogenisatorer.
  • Ger slutanvändaren flexibilitet att bearbeta prover
  • Designad för lång livslängd och är lätta att plocka isär för rengöring
  • Statordesign tillåter fina till medelstora prover att passera genom bearbetningsfönstren
  • Levereras med PTFE-lager  både övre och nedre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Partikelstorlek Bra
Volymintervall (metriskt) 0,25 till 30 ml
Diameter (metrisk) sond 7 mm
Längd (engelska) Sond 4,5 tum.
Längd (metrisk) sond 115 mm
Material Rostfritt stål
Nedre typ Sågtand
För användning med (utrustning) 150 Handhållen Homogenizer och 850 Homogenizers