Läs mer
Fisherbrand™ 150 och 850 handhållen homogeniseringstillbehör, rostfria stålsonder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15565819 Handla allt Fisherbrand Produkter
Nedre typ:
Plan
Sågtand
Sågtand, brett fönster
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,25 till 30 ml
1,5 till 100 ml
Diameter (metrisk) sond:
5 mm
7 mm
10 mm
Partikelstorlek:
Bra
Kurs
Förpackningsstorlek:
Varje
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Produktkod. 15565819
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Val av platta eller sågtandsspetsar för användning med handhållna homogenisatorer.
  • Ger slutanvändarens flexibilitet att bearbeta prover
  • Designad för lång livslängd och är lätt att ta isär för rengöring
  • Statordesign tillåter fina till medelstora prover att passera genom bearbetningsfönstren
  • Kommer med PTFE övre och nedre lager
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Partikelstorlek Kurs
Volymintervall (metriskt) 0,25 till 30 ml
Diameter (metrisk) sond 7 mm
Längd (engelska) Sond 4,5 tum.
Längd (metrisk) sond 115 mm
Material Rostfritt stål
Nedre typ Sågtand, brett fönster
För användning med (utrustning) 150 Handhållen Homogenizer och 850 Homogenizers