Läs mer
Fisherbrand™ 300 Memory Vattentåligt stoppur
Produktkod. 11709825 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
10 timmar
Produktkod. Tidsintervall
11709825 10 timmar
1 options
Produktkod. 11709825
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minneslagring för 300 varvtider. Vattentåligt stoppur har ett O-ringförseglat och stöttåligt ABS-plastfodral med halkfria gummisidor.
  • Tider till 10 timmar med en upplösning på 0,01 av en sekund och en noggrannhet på 0,001 %
  • Tillhandahåller stoppursfunktioner: enkelverkande, time-in/-out, kontinuerlig timing, kumulativ-delning, intervall-delning, 300 minnen och repetitiva programmerbara nedräkningslarmtider
  • Treradsdisplay visar körtid, kumulativ-delning och intervall-delning samtidigt
  • Enheten återkallar 300 minnen och visar provnummer ett till 300
  • Tillhandahåller upprepade funktioner för nedräkningslarm
  • Funktioner inkluderar även funktioner för pacer, slag och hastighetsberäkningar
  • Visar tid på dygnet i timmar, minuter och sekunder samt AM/PM, datum och veckodag
  • Mått: 3 x 2,5 x 0,88 tum. (7,6 x 6,4 x 2,2 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Vattentåligt stoppur
Tidsintervall 10 timmar
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.001%
Upplösning 0,01 sek.
Visa LCD
Material ABS-plast
Batterityp Silveroxid
Mått (L x B x H) 3 x 2,12 x 0,87 tum. (1,62 x 5,38 x 2,20 cm)
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 1.62 cm
Bredd (engelska) 2,12 tum.
Bredd (metrisk) 5.38 cm
Höjd (engelska) 0,87 tum.
Höjd (metrisk) 2.20 cm
Vikt (engelska) 2,5 oz.
Vikt (metrisk) 0.07 kg
Inkluderar 2 års Silveroxid alltid-på-batteri, rem, Velcro™ Fästelement för vertikal montering och avtagbar klämma
För användning med (applikation) Tillhandahåller upprepade funktioner för nedräkningslarm
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST