Läs mer
Fisherbrand™ 850 Homogenizer Tillbehör, Generator Probe
Produktkod. 15515829 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Nedre typ:
Plan
Platt, brett fönster
Sågtand
Sågtand, brett fönster
Partikelstorlek:
Bra
Grov
Diameter (metrisk) sond:
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nedre typ Partikelstorlek Diameter (metrisk) sond Förpackningsstorlek
15515829 Sågtand Bra 20 mm Varje
15525829 Sågtand, brett fönster Grov 20 mm Varje
15535829 Plan Bra 30 mm Varje
15545829 Platt, brett fönster Grov 30 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Produktkod. 15515829
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Innehåller
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Generatorsond av rostfritt stål; Fisher Scientific™ 850 Homogenizer Accessory, Generator Probe är kompatibel med Fisher Scientific 850 Homogenisatorer.
  • Levereras med PTFE övre och nedre lager
  • Hela sonden kan autoklaveras
  • Demonteras lätt för rengöring
Sågtandsgeneratorsond:
  • Lägg till extra skärverkan och statordesign tillåter fina till medelstora prover att passera genom bearbetningsfönster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Partikelstorlek Bra
Volymintervall (metriskt) 100 ml till 2 L
Diameter (metrisk) sond 20 mm
Längd (metrisk) sond 195 mm
Material 316 rostfritt stål
Nedre typ Sågtand
För användning med (utrustning) Fisher Scientific 850 Homogenisator